Merck
Z681741
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.5 mL tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
to hold 0.5 mL tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
Rechtliche Hinweise
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)