Merck
Z681733
MyFuge 12 Mini-Zentrifuge
with COMBI-Rotor for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V V AC, Schuko plug
Synonym(e):
benchmark Scientific mini centrifuge, microfuge, personal centrifuge
Größe auswählen
1 EA
CHF 507.00
CHF 507.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 507.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.78
CHF 507.00
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1012-E
Benchmark Scientific
Parameter
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
L × B × H
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Allgemeine Beschreibung
Bei der MyFuge 12 Mini-Zentrifuge muss der Rotor nicht gewechselt werden, um von Mikroröhrchen zu PCR-Streifen zu wechseln. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen COMBI-Rotor können 12 Mikroröhrchen und 4 PCR-Streifen gleichzeitig bearbeitet werden.
Mit einer festen Drehzahl, die 2.000 x g generiert, eignet sich diese Zentrifuge perfekt für ein schnelles Abzentrifugieren. Startet beim Schließen des Deckels und erhöht die Drehzahl rasch auf 5500 U/min. Stoppt beim Öffnen des Deckels und kommt schnell zum Stillstand für die Entnahme der Proben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MyFuge 12 Mini-Zentrifuge:
  • Für die gleichzeitige Bearbeitung von 12 Mikroröhrchen und 4 PCR-Streifen oder 32 x 0,2-ml-PCR-Röhrchen
  • Schnelles Abzentrifugieren mit fester Drehzahl von 2.000 x g
  • 100–240 V EU-Schukostecker
Rechtliche Hinweise
COMBI-Rotor is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does MyFuge has adapters for 0.5mL tubes?
    1 answer
    1. Yes, the 0.5 mL adapters are available and sold separately.
      Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z681741