Merck
Z681717
MyFuge 12 Mini-Zentrifuge
MyFuge™ 12 mini centrifuge
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
with COMBI-Rotor for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
benchmark Scientific mini centrifuge, microfuge, personal centrifuge
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsmerkmale
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1012
Parameter
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
L × B × H
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Allgemeine Beschreibung
Bei der MyFuge 12 Mini-Zentrifuge muss der Rotor nicht gewechselt werden, um von Mikroröhrchen zu PCR-Streifen zu wechseln. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen COMBI-Rotor können 12 Mikroröhrchen und 4 PCR-Streifen gleichzeitig bearbeitet werden.
Mit einer festen Drehzahl, die 2.000 x g generiert, eignet sich diese Zentrifuge perfekt für ein schnelles Abzentrifugieren. Startet beim Schließen des Deckels und erhöht die Drehzahl rasch auf 5500 U/min. Stoppt beim Öffnen des Deckels und kommt schnell zum Stillstand für die Entnahme der Proben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MyFuge 12 mini centrifuge:
  • Simultaneously runs 12 microtubes and 4 PCR strips or 32 x 0.2 mL PCR tubes
  • Quick spin downs with fixed speed of 2,000 x g
  • 100-240 V with US style plug
Rechtliche Hinweise
COMBI-Rotor is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. San Diego, CA
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Fits both major tube types at once. No need for an adapter!
    Best mini-spin that accommodates PCR tubes AND 1.5 mL tubes