Merck
Z679097
Tamper evident caps
for 7 mL tubes
Größe auswählen
1000 EA
CHF 126.00
CHF 126.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
CHF 126.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
CHF 126.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Simport T552-7WTP
Allgemeine Beschreibung
Tamper and leak-roof polyethylene caps with specially designed lip seal, guarantee the utmost security and sample integrity, non-sterile.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)