Z678821
2mag hotMIX 1 hotplate stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
induction heated stirrer, induction hotplate plate, laboratory hotplate stirrer, magnetic heating stir plate, magnetic hotplate stirrer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 61001
Parameter
100-1,6000 rpm speed
B × T × H
120 mm × 140 mm × 80 mm
Plattendurchm.
120 mm
Rührervolumen
1-3,000 mL
Gewicht
2 kg
Leistungsaufnahme
500 W
Allgemeine Beschreibung
Warning LED in case of hot plate, 3 integrated over temperature protection loops against overheating.
- Small footprint
- Maintenance-free & wear-free
- SoftStar setting for reliable, jerk-free centering of stirring bar
- Heating temp + 200°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)