Merck
Z768006
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL without handles
Größe auswählen
1 EA
CHF 160.00
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 160.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.72
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
fits flask 100 mL without handles
Holds 1x 100 ml
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0025000634
Allgemeine Beschreibung
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 100ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)