Z615684
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for water baths, diam. 12-13 mm, polypropylene
Synonym(e):
tube holder
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 90 x 12-13 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970381
Parameter
+80 °C temp. limit
Durchmesser
12-13 mm
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.