Merck
Z743197
Julabo® bath test tube racks
to fit 60 test tubes, diam. 16 mm (17 mm), plastic
Synonym(e):
tube holder
Größe auswählen
1 EA
CHF 61.80
CHF 61.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 61.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 61.80
Check Cart for Availability
Materialien
plastic
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9970300
Parameter
100 °C max. temp.
Durchmesser
16 mm (17 mm)
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)