Merck
Z615544
Julabo® bath covers
Lift-up Makrolon cover to fit TW20
Größe auswählen
1 EA
CHF 281.00
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 281.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970288
L × B × H
35 cm × 51 cm × 16 cm
Allgemeine Beschreibung
Lift-up Makrolon batch cover W 51cm x L35 cm x H 16cm, use to preventnt liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination. For use with Julabo eater bath models SW22, SW23.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • can be used up to +80°C
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)