Merck
Z615498
Julabo® Wasserbäder
TW12, AC/DC input 230 V AC, useable volume 12 L , filling
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
TW12
Julabo 9550112
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Temperaturmessbereich
20-99.9 °C
Parameter
20-99.9 °C temp. range
±0.15 °C temp. stability
Badöffnung L × B × T
27 cm × 35 cm × 14 cm
Verwendbares Volumen
12 L , filling
Allgemeine Beschreibung
  • Mikroprozessor-Technologie
  • Spritzwasser geschützter Hauptschalter
  • Tastatur zur Eingabe von Soll- und Grenzwerten
  • Multi-Display (LED)
  • Großes Badvolumen
  • Kompakte Bauweise
  • RS232 Schnittstelle
  • Elektronische Zeituhr
holds 3 test tube racks
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)