Merck
Z607266
Bohlender round-bottom flasks
capacity 500 mL,
no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’170.00
CHF 1’170.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’170.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 1’170.00
Check Cart for Availability
Materialien
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Verbindung
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bohlender A 156-36
Verfügbarkeit
not available in USA
Parameter
≤250 °C temperature
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Rundkolben aus porenfreiem Fluor-Kunststoff PFA. Beständig gegen alle Arten von Chemikalien. Vakuumtauglich bis 30mbar, solange eine Arbeitstemperatur von 50°C nicht überschritten wird. Der mittlere Anschluß immer mit NS Schliff, die seitlichen Anschlüsse entweder mi NS oder GL-Verschraubung.
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)