Merck
Z423386
Easy-Read® Thermometer
temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Synonym(e):
immersion thermometer
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
immersion level 50 mm
Verpackung
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60300-0100
Temperaturmessbereich
-10-150 °C
Länge
200 mm
AD
6-7 mm
Allgemeine Beschreibung
Leicht ablesbare Thermometer, schwarze Skala auf gelbem Hintergrund. Füllung aus ungiftigem EnviroSafe. Geeicht mit NISTund DKD Standards.
Anwendung
Easy-Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Rechtliche Hinweise
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP