Merck
Z568163
Wilmad® Niederdruck-/Vakuum-NMR-Röhrchen (LPV)
frequency 600 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
CHF 176.00
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum18. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 176.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum18. März 2025
Materialien
colorless tube
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 535-LPV-8
Parameter
600 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
6 μm
Konzentrizität
13 μm
Durchmesser
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
Neuartige Niederdruck-/Vakuumröhre für NMR- und EPR-Spektroskopie. Eine 4x größere Versiegelungsfläche eliminiert Undichtigkeiten und steigert die Lebensdauer im Vergleich zu traditionellen gasdichten Röhren signifikant. Bietet eine praktische flammlose Versiegelungslösung für luftempfindliche oder flüchtige Flüssigproben bei jedem Druck, vom Vakuum bis zu einem Druck knapp über 1 bar.
Merkmale:
  • Der fettfreie PTFE-Kolben bietet eine zu 100 % kontaminationsfreie Versiegelung. Das achsensymmetrische Design garantiert die Anwendung in Spin-Experimenten.
  • Kostengünstig und verlässlich
ACHTUNG: Aufgrund der Eigenschaften von Glas ist äußerste Vorsicht geboten, wenn mit erhöhtem oder verringertem Druck gearbeitet wird, da die Leistung der Röhren unter Druck oder Vakuum nicht gewährleistet werden kann. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets eine angemessene Sicherheitsabschirmung verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)