Merck
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Synonym(e):
ECO Funnel, Funnel System
Größe auswählen
1 EA
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 237.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Kappendurchm.
4 in.
Kapazität
4 L
Allgemeine Beschreibung
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1