Merck
Z562262
Wilmad® NMR-Röhrchen aus Quarzglas
frequency 600 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
quartz tube
Beschreibung
thin-walled
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 535-PP-7QTZ
Parameter
600 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
6 μm
Durchmesser
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Naturquarz-Glas-NMR-Probenröhrchen sind gut geeignet für Bor NMR-spektroskopische Untersuchungen oder dort wo eine Bestrahlung der Probe mit UV-Licht erforderlich ist. Der Borgehalt liegt zwischen 0.0 und 0.1 ppm.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)