Merck
NOR509UP8
Norell® Standard Series NMR-Röhrchen, 5 mm
frequency 600 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
Größe auswählen
5 EA
CHF 164.00
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 164.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Materialien
colorless tube
glass tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell 509-UP-8
Parameter
600 MHz frequency
Länge
8 in.
AD × ID
5 mm × 4.2 mm
Sturz/Wölbung
±0.006 mm
Konzentrizität
±0.004 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Allgemeine Beschreibung
Das Design der NMR-Röhrchen der Norell® Standard Series wurde überarbeitet, um Abweichungen in Röhrchenwand und -boden zu beseitigen. Dies beschleunigt das Shimmen und verbessert die Reproduzierbarkeit der Proben. Diese NMR-Röhrchen sind aus ASTM-Glas Typ 1 Klasse B gefertigt, auch häufig als N-51A bezeichnet, und sind für automatische Probennahmesysteme und NMR-Spektroskopie mit hohem Durchsatz vorgesehen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • NMR-Röhrchenböden sind gleichmäßig kugelförmig und einheitlich.
  • Geeignet für die routinemäßige NMR.
  • Ideal bei Raumtemperatur ohne thermische Gradienten.
  • Die gleichmäßige Wandstärke der Röhrchen verbessert den Rundlauf zwischen Röhrchen und Chargen.
  • Mit runden Böden hergestellt, flache Böden sind auf Anfrage erhältlich.
  • NMR-Röhrchen jeder Länge werden auf Anfrage bereitgestellt.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)