Merck
Z549517
Sigma-Aldrich
Absperrhahn-Adapter
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Materialien
straight PTFE stopcock
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Hahnküken aus Glas oder PTFE, mit 2mm Bohrung, für Schläuche bis 6,5mm Innendurchmesser. Für Arbeiten unter Normaldruck oder Vakuum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)