Merck
Z101370
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Aufsatz mit Hahn
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
Größe auswählen
1 EA
CHF 163.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 163.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Absperrhahnbohrung
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. Can I get information on the joint end? What size the O.D. is?
    1 answer
    1. This is a standard taper 24/40 joint. The OD is 24 mm at wide end, 20 mm at the narrow end, and 40 mm long, These dimensions are nominal.