Merck
Z543292
Sigma-Aldrich
Kimble® Mikrokapillarpipetten
Synonym(e):
71900-50
Größe auswählen
250 EA
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
CHF 143.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Materialien
green
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
To Contain
Verpackung
pack of 250 ea
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 71900-50
Messbereich Volumen
50 μL, accuracy: ±0.5%
Kapazität
50 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Einweg-Pipetten sind auf "Inhalt" kalibriert. Die Pipetten sind 5 Zoll lang, die verschiedenen Größen farbcodiert. Aus Natronkalkglas. Jede Zylinderpackung wird mit einer Pipettierhilfe geliefert. Das Füllen ist einfach. Kapillarkräfte ziehen die Flüssigkeit in das Röhrchen. Zur Abgabe halten Sie einfach das Loch am Gummiball zu und drücken diesen zusammen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)