Merck
Z611239
Hirschmann® Mikrokapilarpipette
tube capacity 1-5 μL
Synonym(e):
Capillary pipette, Hirschmann pipette, Microcapillary pipette
Größe auswählen
250 EA
CHF 35.40
CHF 35.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
CHF 35.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 35.40
Check Cart for Availability
Materialien
glass
white
Beschreibung
Genuine Schott® Duran glass
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9600105
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Länge
125 mm
Röhrchenkapazität
1-5 μL
Allgemeine Beschreibung
Einweg-Pipetten mit Ringmarkierung. Die exakte Ringmarkierung garantiert eine genaue Volumenbestimmung. Jede Mikrokapillare ist farbcodiert und kann nicht verwechselt werden. Geeignet für das Tüpfeln von DC-Platten.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brice de la Crompe et al.
Nature communications, 11(1), 1570-1570 (2020-03-29)
The dynamical properties of cortico-basal ganglia (CBG) circuits are dramatically altered following the loss of dopamine in Parkinson's disease (PD). The neural circuit dysfunctions associated with PD include spike-rate alteration concomitant with excessive oscillatory spike-synchronization in the beta frequency range
Asier Aristieta et al.
Current biology : CB, 31(4), 707-721 (2020-12-12)
The basal ganglia (BG) inhibit movements through two independent circuits: the striatal neuron-indirect and the subthalamic nucleus-hyperdirect pathways. These pathways exert opposite effects onto external globus pallidus (GPe) neurons, whose functional importance as a relay has changed drastically with the