This product has an outer diameter of 1.372 mm or 0.0540 in. and an inner diameter of 0.9357 mm or 0.03684 in.
P1049
Microcapillary tube, calibrated
capacity 50 μL
Größe auswählen
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Drummond Scientific 2-000-050
Messbereich
accuracy: ±0.5%
Kapazität
50 μL
Farbe
color-coded green
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
- Made of high quality glass.
- Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
- Calibrated "To Deliver."
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Hello, would it be possible to know the diameter of these capillaries please?