Merck
Z530948
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig-Kühler
Overall H 60 mm, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
CHF 76.50
CHF 76.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 76.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 76.50
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Gesamt H
60 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einfache Kühler für Destillationsbrücken, unterer Schliff mit Abtropfspitze.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)