Merck
Z531014
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig-Kühler
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 164.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Gesamt H
400 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einfache Kühler für Destillationsbrücken, unterer Schliff mit Abtropfspitze.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)