Merck
Z531367
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 100 mm, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
CHF 179.00
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 179.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verfügbarkeit
not available in EU
Gesamt H
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Grahamkühler verfügt über einen spiralförmig geformten Dampfraum, der eine ausgezeichnete Kondensationsleistung garantiert. NS Schliff unten mit Abtropfspitze.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)