Z530727
Platzsparender Vakuumverteiler
positions, 3, L 225 mm
Größe auswählen
CHF 639.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 639.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
positions 3
Länge
225 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 35% kleiner als normale 5-fach Verteilerbänke
- Kompakte Bauform, trotzdem leicht zu montieren
- PTFE-Vakuumventile von J. Young
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)