Merck
SYND451414
Synthware Dean Stark distillation receiver
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware D4514114, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Größe auswählen
1 EA
CHF 178.00
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 178.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D451414
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)