Merck
Z516546
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux-Destillierkopf, schwere Ausführung, ummantelt
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’820.00
CHF 1’820.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’820.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 1’820.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
AD
38 mm
Kondensator L
300 mm
Eintauchtiefe
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Komplettapparaturen mit Kolonne und Kühler sind besonders stabil und haben eine hohe Trennleistung, da sie aus einem Stück gefertigt sind.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)