Merck
Z304840
Quickfit® Trockenrohr
joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
MF23/3
Größe auswählen
1 EA
CHF 50.20
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 50.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT (24/29 cone size)
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 23/3
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Bindungsart
non-treated surface
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z304832Z304824SYNA871922
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Quickfit MF 23/3
manufacturer/tradename
Quickfit MF 23/2
manufacturer/tradename
Quickfit MF 23/1
manufacturer/tradename
Synthware A871922
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS24/29
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS14/23
joint
joint: ST/NS19/22
feature
graduations: no
feature
graduations: no, neck thread PUSH FIT (19/26 cone size)
feature
graduations: no, neck thread PUSH FIT (14/23 cone size)
feature
-
Allgemeine Beschreibung
Gewinkelt, hält das Trockenmittel durch Glaswollstopfen zurück.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)