Fortfahren mit
SYNC201080
Synthware jacketed reflux condenser
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
Synonym(e):
Synthware C201080
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
CHF 66.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C201080
jacket L
80 mm
General description
Synthware reflux condenser features a 80 mm jacketed length for superior cooling efficiency. I.D. of inner tube is designed large enough to accept a thermometer. Supplied with one holed compression cap and one Viton® O-ring. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC321410SYNC221410SYNC221420
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C201080
manufacturer/tradename
C321410
manufacturer/tradename
C221410
manufacturer/tradename
C221420
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/20
jacket L
80 mm
jacket L
-
jacket L
-
jacket L
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)