Merck
Z516236
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 29/32, thermometer joint: ST/NS 10/30
Größe auswählen
1 EA
CHF 182.00
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 182.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS29/32
Olive L
225 mm
Allgemeine Beschreibung
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)