Merck
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 185.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 185.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Verbindung
male joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 594114
Mantel L
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ungefähr eine Birne auf 50mm. Passt zu Abderhalden Trockenapparaten, Z13,754-5.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)