Works well with the rubber adapter, used at ~11k rcf.
Wichtige Dokumente
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
screw-thread w/ cap, capacity 15 mL
Synonym(e):
45600-15
Größe auswählen
CHF 311.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 311.00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass Type 1
screw top cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 13,100 × g
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Kimble®
AD × L
18 mm × 102 mm
Kapazität
15 mL
Fitting
thread for 20-400
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)