Merck
Z508640
Sigma-Aldrich
PTFE-Rührblatt
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 39 mm × 160 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 125.00
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 125.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8085-54
B × L
39 mm × 160 mm
Allgemeine Beschreibung
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)