Merck
BR55646
BRAND® conical joint clip
polyoxymethylene, for NS 29/32
Synonym(e):
Conical joint stopper
Größe auswählen
1 EA
CHF 8.70
CHF 8.70
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 8.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 8.70
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Materialien
polyoxymethylene
red
Beschreibung
Operating temperature up to 150 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 55646
Allgemeine Beschreibung
Will not scratch glass surfaces. Excellent resilience and stability. Outstanding chemical resistance.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)