Merck
Z504882
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 13.9 mm, wall size 2.6 mm
Größe auswählen
1 PKG
CHF 47.10
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 47.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855721
ID
13.9 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)