Merck
Z278351
ACE Micro/Mini-Lab® Hickman-Hinkle stillhead
joint: ST/NS 14/10 top and bottom, head size 10 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 105.00
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 105.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/10 top and bottom
Hersteller/Markenname
Ace Glass 959962
Kopfgröße
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Zur Durchführung einfacher und fraktionierter Destillationen. Besitzt eine geschraubte Öffnung an der Seite mit Septum und Deckel für Spritzen-Zugang zum Well-Inhalt und eine verlängerte Sektion unter dem Well, um ans PTFE-Drehband, das unten aufgelistet ist, zu passen. Der 10 ml-Destillationsanlage besitzt oben eine ST/NS: 14/10 Aussengewindeverbindung und am Boden eine ST/NS: 14/10 Innenverbindung. Die obere Aussenverbindungen wird mit Deckel, Septum und O-Ring geliefert.
Rechtliche Hinweise
Micro/Mini-Lab is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)