Merck
Z500445
Hose Barb Adapters
polypropylene elbow insert, fits tubing, 3/8 in.
Synonym(e):
hose adapter, hose adapters, hose barb
Größe auswählen
6 EA
CHF 185.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 185.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene elbow insert
Leistungsmerkmale
fits tubing 3/8 in.
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2159-0012
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with Nalgene quick filling/venting closures.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)