Merck
Z418218
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb Scheidetrichter
capacity 125 mL
Synonym(e):
Separation funnel, Solvent separator
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kappengröße
45 mm
Kapazität
125 mL
Ventilgröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
Verbesserter Scheidetrichter nach Squibb, mit unzerbrechlichem PTFE-Hahn und Schraubdeckel. Komplett mit PTFE Ventilaufbau und Schraubdeckel, PTFE beschichtet.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)