Merck
Z413550
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
Größe auswählen
1 EA
CHF 94.20
CHF 94.20
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 94.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 94.20
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Verbindung
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)