Merck
SYNA351410
Synthware distillation adapter
joint: ST/NS 14/10
Synonym(e):
Synthware A351410, adapter, sidearm adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 49.20
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 49.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/10
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
A351410
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware distillation side arm adapter with 14/10 joint. Supplied with one holed compression cap and one ViltonTM O-ring.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)