The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning. The overall height is 260 mm and the immersion depth is 50 mm.
Z413100
Aldrich® micro distilling splitter head
Unjacketed, Overall H 260 mm
Größe auswählen
CHF 1’070.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’070.00
Empfohlene Produkte
Gesamt H
260 mm
Eintauchtiefe
50 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
can you tell what cone dimension is this equipment ? Z413100 - micro distilling splitter head : 14/23 , 24/29 , 29/32 ?