Merck
Z405752
Handschuhfutter aus Baumwollmischung
size M/L (mens), medium weight
Synonym(e):
fabric glove insert
Größe auswählen
1 PKG
CHF 32.90
CHF 32.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 32.90
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
CHF 32.90
Check Cart for Availability
Materialien
(52% Polyester/48% Cotton)
white gloves
Größe
M/L (mens)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pack of 12 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
9 in.
Allgemeine Beschreibung
Alleine oder unter Gummihandschuhen zu tragen. Das leichte Gewebe (100% Baumwolle) absorbiert Schweiß. Als Einweg-Handschuh oder nach dem Waschen wiederverwendbar. 20 cm lang. Pck.= 12 Paar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)