Merck
Z118338
Handschuhfutter aus Baumwollmischung
size S/M, light weight
Synonym(e):
Cotton Glove Inserts, Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
Größe auswählen
12 PAIRS
CHF 21.60
CHF 21.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 PAIRS
CHF 21.60
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
CHF 21.60
Check Cart for Availability
Materialien
(52%Polyester/48%Cotton)
white gloves
Größe
S/M
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pack of 12 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
9 in.
Allgemeine Beschreibung
Alleine oder unter Gummihandschuhen zu tragen. Das leichte Gewebe (100% Baumwolle) absorbiert Schweiß. Als Einweg-Handschuh oder nach dem Waschen wiederverwendbar. 20 cm lang. Pck.= 12 Paar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)