Merck
Z404322
IKA® Rührelemente
R 1311 turbine stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
Größe auswählen
1 EA
CHF 253.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 253.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2332900
Wellenabmessungen
8 mm × 350 mm
Rührerdurchm.
30 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
For drawing the material to be mixed from above. Generates axial flow in the vessel. Minimum danger of injury when contact is made with vessel. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 30 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)