Merck
Z403997
Sigma-Aldrich
IKA® Rührelemente
R 1345 propeller stirrer, 4-bladed,stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
Größe auswählen
1 EA
CHF 231.00
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 231.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0741300
Wellenabmessungen
8 mm × 540 mm
Rührerdurchm.
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 100 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 540 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Anwendung
Note: Not compatible with Model RW 16 basic laboratory mixer (Z403903; Z403881)
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1