Merck
BMSIPS2050PT2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, PTFE-coated
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE-coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
Durchm. × L
85 mm × 350 mm , open
Allgemeine Beschreibung
Perfect for use is small mouth, round flasks, this PTFE coated propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Anwendung
stirring, mixing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)