634506
Mercsorb® mercury spill kit
For one-time use only
Größe auswählen
CHF 205.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 205.00
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Contents:
- Amalgamation powder
- Indicator powder
- Vapor suppressor, shaker bottle
- Aspirator bottle
- Waste collection bottle
- Mixing tub with spatula
- Chemical sponge
- Nitrile gloves
- Disposal bag and twist tie
- Wisk on pan
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?