Merck
Z201073
Sigma-Aldrich
Spilfyter® Hazmat-Verschüttungskontrolle, Polypropylen
Sock, W × L 3 in. × 4 ft
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 15 ea
B × L
3 in. × 4 ft
Allgemeine Beschreibung
Aus versponnenem, fusselfreiem 100% Polypropylen. Wirksam auch gegen Flusssäure. Saugt alle Flüssigkeiten auf, mit denen es in Kontakt kommt. Kapazität etwa das 10-fache des eigenen Gewichtes, wird in nur ca. 30 Sek. Aufgesaugt. Nach Gebrauch einfach der entsprechenden Verwertung zuführen.
Rechtliche Hinweise
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.