Merck
Z303453
Quickfit® Zweihals-Rundkolben
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FR500/3S/2A
Größe auswählen
1 EA
CHF 58.60
CHF 58.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 58.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 58.60
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Verbindung
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR500/3S/2A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
150 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit einem zentral angeordneten und einem zentralen Schliff
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)