Merck
Z314994
Hirschmann® pipetus®-standard Pipettierhilfe
with pump and sterile filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V AC
Materialien
plastic
silicone
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9904000
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Volumen
0.1-200 mL
Allgemeine Beschreibung
Sterilfilteraufsatz, gewährleistet bei Bedarf einen sauberen, sterilen Luftstrom
Ähnlich wie pipetus-Akku aber mit separater Pumpeneinheit. Diese Unterteilung der Pumpe verhindert unerwünschte Kontamination. Im Handgriff befinden sich keine elektrischen Elemente.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)